Learn More
Equip Labo™ Table à hotte en verre avec évier
Marque:  Equip Labo™ 8206
Code produit. 12536606
  • 1425.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Paillasse sous sorbonne
• Paillasses pour sorbonnes. Equipées d'un rebord en façade conformément à la norme XPX 15-206
• Paillasse pour sorbonne standard et laboratoire
• Paillasse humide en verre Emalit
Spécification
Spécification
Table à hotte en verre avec évier
1500 x 750 mm