Learn More
Equip Labo™ Table à hotte en verre avec évier
Marque: Equip Labo™ 8209
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Paillasse sous sorbonne• Paillasses pour sorbonnes. Equipées d'un rebord en façade conformément à la norme XPX 15-206
• Paillasse pour sorbonne standard et laboratoire
• Paillasse humide en verre Emalit
Spécification
Table à hotte en verre avec évier | |
1800 x 750 mm |