Learn More
Fisherbrand™ Pipettes type 2 classe B graduées en verre
Pipetez les liquides en toute sécurité. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe B et de type 2 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve sur la pointe des pipettes de type 2.
42.35€ - 62.50€
Spécification
Certifications/Conformité | Classe B, BS 700 ISO 835 |
---|---|
Classe | B |
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Quantité | 5/boîte |
Code produit | Marque | Tolérance | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tolérance | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11942178
|
Fisherbrand™
|
plusmn; 0,05 ml | 10 ml |
44.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11952178
|
Fisherbrand™
|
plusmn;0,02 ml | 25 ml |
62.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11932178
|
Fisherbrand™
|
plusmn; 0,015 ml | 5 ml |
42.35€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Graduations en céramique bleue
- Pipettes de type 2
- Verre sodocalcique
- Tolérances de classe B.
- Gradué
Spécification
Classe B, BS 700 ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
5/boîte |
B | |
Oui | |
Pipette à poire |