Learn More
Fisherbrand™ Pipettes type 2 classe B graduées en verre
Pipetez les liquides en toute sécurité. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe B et de type 2 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve sur la pointe des pipettes de type 2.
Marque: Fisherbrand™
42.18 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.26280kg
Description
- Graduations en céramique bleue
- Pipettes de type 2
- Verre sodocalcique
- Tolérances de classe B.
- Gradué
Spécification
Classe B, BS 700 ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
0,10 ml | |
plusmn;0,02 ml | |
Pipette à poire |
B | |
Oui | |
5/boîte | |
25 ml |