Learn More
Fisherbrand™ Pipettes type 2 classe B graduées en verre
Pipetez les liquides en toute sécurité. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe B et de type 2 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve sur la pointe des pipettes de type 2.
Marque: Fisherbrand™
36.98 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.13140kg
Description
- Graduations en céramique bleue
- Pipettes de type 2
- Verre sodocalcique
- Tolérances de classe B.
- Gradué
Spécification
Classe B, BS 700 ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
5/boîte | |
5 ml |
B | |
Oui | |
plusmn; 0,015 ml | |
Pipette à poire |