Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS, graduation bleue
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS, graduation bleu sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
82.20€ - 159.00€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
Classe | AS |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11720834
|
Hirschmann™
1101170 |
25 ml |
94.20€
6 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730834
|
Hirschmann™
1101175 |
50 ml |
159.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730814
|
Hirschmann™
1101133 |
1 ml |
135.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15231209
|
Hirschmann™
1101141 |
2 ml |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780824
|
Hirschmann™
1101153 |
5 ml |
96.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700834
|
Hirschmann™
1101160 |
10 ml |
104.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 835
- Graduation circulaire du point principal en bleu
- Gradué pour basculer, zéro en haut, type 3
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Oui | |
DIN EN ISO 835 | |
AS | |
Bleu |