Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS, graduation bleue
Code produit. 11700834
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11700834
Marque: Hirschmann™ 1101160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS, graduation bleu sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 835
  • Graduation circulaire du point principal en bleu
  • Gradué pour basculer, zéro en haut, type 3
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Calibré Oui
Certifications/Conformité DIN EN ISO 835
Classe AS
Matériau PP
Graduée Oui
Quantité 12 paquet
Tolérance 0,03 mL
Couleur Bleu
Volume (métrique) 10 ml
Type Pipette à poire