Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS, graduation bleue
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 835
- Graduation circulaire du point principal en bleu
- Gradué pour basculer, zéro en haut, type 3
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Calibré | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
| Classe | AS |
| Matériau | PP |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 12 paquet |
| Tolérance | plusmn; 0,03 ml |
| Couleur | Bleu |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Type | Pipette à poire |