Learn More
Gilson™ Pointes de filtre PIPETMAN™ Tipack™
Conçues pour répondre aux exigences les plus strictes dans divers champs et applications comme la PCR, la biologie moléculaire et la technologie cellulaire. Les pointes à filtre Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sont conçues, développées et fabriquées pour s’adapter parfaitement aux pipettes Gilson. Elles jouent un rôle essentiel dans la prévention de la contamination par aérosol.
166.00€ - 197.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Format | Rack |
Gamme de produits | Pipetman™ Tipack™ |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11921483
|
Gilson™
F171103 |
3 cm | 0,1 à 10 μl |
184.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12639591
|
Gilson™
F171203 |
4,5 cm | 0,1 à 10 μl |
184.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11922078
|
Gilson™
F171303 |
5,1 cm | 2 à 30 μl |
166.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12649591
|
Gilson™
F171403 |
5,1 cm | 10 à 100 μl |
166.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11912078
|
Gilson™
F171503 |
5,1 cm | 20 à 200 μl |
166.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12669591
|
Gilson™
F171603 |
5,1 cm | 20 à 300 μl |
166.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12679591
|
Gilson™
F171703 |
5,1 cm | 100 à 1000μl |
197.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Géométrie optimisée et matériau en PP pur garantissant une distribution complète pour des résultats homogènes.
- Exactitude et précision garanties.
- Aucun risque de contamination : les pointes sont fabriquées en salle blanche.
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma : les repères utilisés sur les produits Gilson subissent une décoloration irréversible après stérilisation.
- Certifiées exemptes d’ADN, d’ARN, de DNase, de RNase, d’ATP, de pyrogènes et de métaux à l’état de traces.
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
- Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
Spécification
À filtre | |
Transparent | |
Pipetman™ Tipack™ |
Stérile | |
Rack | |
Polypropylène |