Learn More
Gilson™ Pointes de filtre PIPETMAN™ Tipack™
Conçues pour répondre aux exigences les plus strictes dans divers champs et applications comme la PCR, la biologie moléculaire et la technologie cellulaire. Les pointes à filtre Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sont conçues, développées et fabriquées pour s’adapter parfaitement aux pipettes Gilson. Elles jouent un rôle essentiel dans la prévention de la contamination par aérosol.
Marque: Gilson™ F171603
138.05 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.16100kg
Description
- Géométrie optimisée et matériau en PP pur garantissant une distribution complète pour des résultats homogènes.
- Exactitude et précision garanties.
- Aucun risque de contamination : les pointes sont fabriquées en salle blanche.
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma : les repères utilisés sur les produits Gilson subissent une décoloration irréversible après stérilisation.
- Certifiées exemptes d’ADN, d’ARN, de DNase, de RNase, d’ATP, de pyrogènes et de métaux à l’état de traces.
- Traçabilité absolue du moule à la paillasse garantie.
- Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
Spécification
20 à 300 μl | |
Stérile | |
DF300ST | |
5,1 cm | |
Pipetman™ Tipack™ |
À filtre | |
Transparent | |
5,71 in | |
Rack | |
Polypropylène |