Learn More
Gilson™ Pointes de filtre PIPETMAN™ Tipack™
Conçues pour répondre aux exigences les plus strictes dans divers champs et applications comme la PCR, la biologie moléculaire et la technologie cellulaire. Les pointes à filtre Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sont conçues, développées et fabriquées pour s’adapter parfaitement aux pipettes Gilson. Elles jouent un rôle essentiel dans la prévention de la contamination par aérosol.
Marque:  Gilson™ F171303
115.13 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.14300kg
Code produit. 11922078
  • 166.00€ / 960 pièces
En stock
Description
  • Géométrie optimisée et matériau en PP pur garantissant une distribution complète pour des résultats homogènes.
  • Exactitude et précision garanties.
  • Aucun risque de contamination : les pointes sont fabriquées en salle blanche.
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma : les repères utilisés sur les produits Gilson subissent une décoloration irréversible après stérilisation.
  • Certifiées exemptes d’ADN, d’ARN, de DNase, de RNase, d’ATP, de pyrogènes et de métaux à l’état de traces.
  • Traçabilité absolue du moule à la paillasse garantie.
  • Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
Spécification
Spécification
2 à 30 μl
Stérile
DF30ST
5,1 cm
Pipetman™ Tipack™
À filtre
Transparent
5,71 in
Rack
Polypropylène