Learn More
Gilson™ Kit de démarrage microvolume PIPETMAN™
Optimise les étapes de pipetage dans un protocole d’expérience en laboratoire, offrant exactitude et précision. Le kit de démarrage microvolume PIPETMAN™ s’adresse au personnel des laboratoires de diagnostic et de biotechnologie concerné par les microtraumatismes répétés (MTR.)
Marque: Gilson™ F167800
780.51 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Composants du kit :
- Trois pipettes PIPETMAN : P2, P10 et P100 (équipées d’éjecteurs en acier inox)
- Adaptateur à éjecteur de cône double pour P2G et P10G
- Deux TIPACK PIPETMAN DIAMOND : DL10 et D200 (portoirs de 96 pointes chacun)
- Un guide du pipetage Gilson
- Trois éjecteurs de cône en plastique
- Comprend également des accessoires tels que des clips d’identification à 10 COLORIS™, 3 supports de pipette Single™ et 1 guide du pipetage Gilson
Spécification
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
1 | |
Non stérile | |
0.2 to 100 μL | |
3 ans | |
12,01 in | |
4,72 in | |
Qualité certifiée |
Bleues/blanches | |
Pipette à déplacement d’air manuel | |
Polypropylène | |
Pipetman | |
Kit de démarrage pour pipettes | |
Pipette à déplacement d’air manuel | |
14,37 in | |
30.5 cm | |
12 cm |