Learn More
Saint-Gobain PFA Chemware™, bonbonne
Matériau du bouchon : PTFE
Marque:  Saint-Gobain D1069730
Code produit. 12378238
Description
Description
  • Chimiquement inerte et ultra pure ; conforme aux critères de la norme USP classe VI
  • La teneur en ions métalliques la plus faible de tous les fluoropolymères
  • Idéale pour le stockage pendant les phases intermédiaires du traitement pharmaceutique et semi-conducteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
2,6 gal.
PTFE
Bouchon
Bonbonne
10 l
40,5 mm
PFA
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Saint-Gobain PFA Chemware™, bonbonne > Capacité : 10 l