Learn More
Corning™ Moteur à entraînement direct supérieur d’agitation
Agitateur à couple élevé et à bas régime, conçu pour maintenir une vitesse constante et basse.
Marque:  Corning™ 402645
Code produit. 10222123
  • 3154.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Agitateur à couple élevé et à bas régime, conçu pour maintenir une vitesse constante et basse.
  • L’agitateur vertical délivre un couple de 14,5 po/lb.
  • La vitesse maximale est de 350 tr/min.
  • Le poids du moteur est de 9 lb (4,1 kg).
  • Disponible avec 120 VCA 60 Hz ou 230 VCA 50 Hz.
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacons d’agitation Proculture
Non stérile
Nom du produit
Corning™ Moteur à entraînement direct supérieur d’agitation > Pour une utilisation avec les flacons d’agitation ProCulture