Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™
PIPETMAN apporte un nouveau niveau de confort dans la gamme Gilson grâce à un mécanisme de piston repensé qui réduit la force nécessaire pour aspirer et distribuer les liquides. PIPETMAN maintient la durabilité, la précision et la fiabilité des pipettes PIPETMAN originales avec confort.
Marque: Gilson™ F144066
279.55 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main pendant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
- La lecture directe du volume en chiffres décimaux permet d’éviter les erreurs de réglage du volume
- La pipette est livrée avec un éjecteur de cône classique en métal ou en plastique
- L’éjecteur à clip s’insère solidement dans le corps de la pipette et permet d’éviter tout glissement au fil du temps
- Grâce au joint repensé, aux ressorts d’éjection plus légers et à la graisse à piston de haute qualité, seuls 2 Newton de force sont nécessaires pour le pipetage
- Graisse à piston de haute qualité
- Les modèles PG et PG intègrent des éjecteurs de cône à double position pour une utilisation avec les cônes D10 (courts) et DL10 (longs)
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
± 12, ± 15, ± 30 μl | |
Non | |
Violet | |
Réutilisable | |
PVDF, acier inox | |
1 | |
Non | |
Pipette | |
Force de pipetage extrêmement faible, conception légère | |
Sans éjecteur | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Qualité certifiée |
Pointe D5000 | |
Autoclavable | |
Paillasse | |
Ergonomique | |
P5000G | |
Pipetman | |
Non stérile | |
500 à 5000 μl | |
Cône D-5000 | |
14,37 in | |
12,01 in | |
4,72 in | |
Violet |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
5Heures
19Minutes
37Secondes
49 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
22Heures
19Minutes
37Secondes
49 -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
22Heures
19Minutes
37Secondes
49 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant