Learn More
Gilson™ Pipettes à volume fixe F PIPETMAN™
Pipette à déplacement d’air à volume fixe dédiée garantissant l’absence de risque d’erreur de sélection du volume.
266.00€ - 273.00€
Spécification
Certifications/Conformité | GLP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Blue |
Jetable | Reusable |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Précision | Modèle | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Modèle | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10403952
|
Gilson™
F123605 |
±1.6 μl | F200 | 200 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10235692
|
Gilson™
F123604 |
±0.2 μl | F20 | 20 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10041912
|
Gilson™
F123770 |
±0.08 μl | F2 | 2 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10799134
|
Gilson™
F123775 |
±0.25 μl | F25 | 25 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10112862
|
Gilson™
F123772 |
±0,1 μl | F10 | 10 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10676073
|
Gilson™
F123606 |
±8 μl | F1000 | 1000 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10255592
|
Gilson™
F123771 |
±0.1 μl | F5 | 5 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10453562
|
Gilson™
F123778 |
±0.4 μl | F50 | 50 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10001952
|
Gilson™
F123790 |
±4 μl | F500 | 500 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10719524
|
Gilson™
F123788 |
±3.5 μl | F300 | 300 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10347662
|
Gilson™
F123784 |
±0.8 μl | F100 | 100 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10061922
|
Gilson™
F123787 |
±3 μl | F250 | 250 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10225692
|
Gilson™
F123789 |
±3.6 μl | F400 | 400 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12326122
|
Gilson™
F123607 |
±30 μl | F5000 | 5000 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Pipette à volume fixe dédiée garantissant des résultats à la fois fiables et cohérents
- Les utilisateurs peuvent ajuster le volume en laboratoire pour les liquides denses ou visqueux
- Le mécanisme mono-volume représente une alternative économique pour les diagnostics cliniques, le contrôle de qualité et les tests de routine
Les erreurs maximales tolérées du système Gilson sont uniquement garanties lors de l’utilisation des pipettes PIPETMAN avec les pointes Gilson PIPETMAN recommandées.
Spécification
GLP | |
Blue | |
Polypropylène | |
Non-sterile | |
Piston en acier inox et poignée en PVDF | |
4,25 in | |
12,48 in | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Reusable | |
1 | |
Fixed Volume Pipette | |
À vie | |
10.8 cm | |
31.7 cm |