Learn More
Gilson™ Pipettes à volume fixe F PIPETMAN™
Pipette à déplacement d’air à volume fixe dédiée garantissant l’absence de risque d’erreur de sélection du volume.
Marque: Gilson™ F123605
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipette à volume fixe dédiée garantissant des résultats à la fois fiables et cohérents
- Les utilisateurs peuvent ajuster le volume en laboratoire pour les liquides denses ou visqueux
- Le mécanisme mono-volume représente une alternative économique pour les diagnostics cliniques, le contrôle de qualité et les tests de routine
Les erreurs maximales tolérées du système Gilson sont uniquement garanties lors de l’utilisation des pipettes PIPETMAN avec les pointes Gilson PIPETMAN recommandées.
Spécification
±1.6 μl | |
Pointe D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
Bleu | |
D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST Tip | |
F200 | |
Non stérile | |
200 μl | |
Piston en acier inox et poignée en PVDF | |
4,25 in | |
12,48 in | |
1,42 in | |
Certified Quality |
GLP | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylène | |
1 | |
Pipette à volume fixe | |
Pointe D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
3 ans | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.6 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction