Learn More
Gilson™ Pipettes à volume fixe F PIPETMAN™
Pipette à déplacement d’air à volume fixe dédiée garantissant l’absence de risque d’erreur de sélection du volume.
Marque: Gilson™ F123771
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipette à volume fixe dédiée garantissant des résultats à la fois fiables et cohérents
- Les utilisateurs peuvent ajuster le volume en laboratoire pour les liquides denses ou visqueux
- Le mécanisme mono-volume représente une alternative économique pour les diagnostics cliniques, le contrôle de qualité et les tests de routine
Les erreurs maximales tolérées du système Gilson sont uniquement garanties lors de l’utilisation des pipettes PIPETMAN avec les pointes Gilson PIPETMAN recommandées.
Spécification
±0.1 μl | |
Pointe D200, DF30ST | |
Blue | |
D200, DF30ST Tip | |
F5 | |
Non-sterile | |
5 μl | |
Piston en acier inox et poignée en PVDF | |
4,25 in | |
12,48 in | |
1,42 in | |
Certified Quality |
GLP | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylène | |
1 | |
Fixed Volume Pipette | |
Pointe D200, DF30ST | |
À vie | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.6 cm |