Learn More
SpeedTrap MiVac réfrigéré Genevac™
Marque: Genevac MST-23050-B00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Piège réfrigéré SpeedTrap• Ultra compact
• Sans congélation
• Piège encliquetable
• Unique, permet de condenser directement les vapeurs sans congélation, même pour l'eau, au dessus d'un réservoir verre encliquetable et manipulable d'une seule main grâce à une poignée ergonomique
• Environ 2x plus efficace qu'un piège traditionnel à puissance cryogénique égale
• Piège réfrigéré Speedtrap
• Inclus avec piège verre 1 l, piège 2L optionnel. avec piège verre 1 l
Spécification
SpeedTrap MiVac réfrigéré | |
2 L | |
450 mm |
Piège à solvant | |
212 mm | |
230 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
GNV002 MIVAC CONCENTRATOR RANGE
Taille: 1.2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SpeedTrap MiVac réfrigéré Genevac™ > Capacité : 2 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu