Learn More
3M™ Rouleau vinyle à usage général 764i
Utilisé pour toutes les applications non critiques, y compris le codage couleur, le regroupement et le marquage de sécurité. Notre ruban en vinyle souple et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.
325.00€ - 335.00€
Spécification
Dimensions (L x l) 50 mm x 33 m
Longueur (métrique) 33 m
Épaisseur 0,13 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17217780
Afficher les documents
3M™
7000048917
Noir
334.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17227780
Afficher les documents
3M™
7000048921
Bleu
335.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17237780
Afficher les documents
3M™
7000048924
Rouge
334.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17247780
Afficher les documents
3M™
7000144706
Jaune
334.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17257780
Afficher les documents
3M™
7000144707
Blanc
334.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17267780
Afficher les documents
3M™
7000144708
Vert
325.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 16-06-2025
Description
  • À utiliser dans toutes les applications non critiques
  • Protège les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions
  • Groupez les articles, regroupez et marquez temporairement les pièces, les machines, et plus encore
  • Conserve des couleurs vives au fil du temps pour une qualité durable
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
  • Idéal pour le marquage d’applications dans les zones de faible passage. Nombreuses couleurs différentes disponibles : jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
Spécification
Spécification
50 mm x 33 m
33 m
0,13 mm
50 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Rouleau vinyle à usage général 764i