Learn More
3M™ Rouleau vinyle à usage général 764i
Code produit. 17227780
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
24 rouleaux
Code produit. 17227780
Marque: 3M™ 7000048921
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour toutes les applications non critiques, y compris le codage couleur, le regroupement et le marquage de sécurité. Notre ruban en vinyle souple et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.
  • À utiliser dans toutes les applications non critiques
  • Protège les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions
  • Groupez les articles, regroupez et marquez temporairement les pièces, les machines, et plus encore
  • Conserve des couleurs vives au fil du temps pour une qualité durable
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
  • Idéal pour le marquage d’applications dans les zones de faible passage. Nombreuses couleurs différentes disponibles : jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 50 mm x 33 m
Longueur (métrique) 33 m
Épaisseur 0,13 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Couleur Bleu