Learn More
3M™ Rouleau vinyle à usage général 764i
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
24 rouleaux
Description
- À utiliser dans toutes les applications non critiques
- Protège les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions
- Groupez les articles, regroupez et marquez temporairement les pièces, les machines, et plus encore
- Conserve des couleurs vives au fil du temps pour une qualité durable
- Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
- Idéal pour le marquage d’applications dans les zones de faible passage. Nombreuses couleurs différentes disponibles : jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 50 mm x 33 m |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Épaisseur | 0,13 mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Couleur | Blanc |