Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit à usage général
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Description
- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage et l’échantillonnage de liquides |
Comprend | Bouchon vissant en polypropylène |
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 200 mm |
Type de produit | Flacon à col large |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à col étroit à usage général >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu