Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marque:  Brannan™ 44/430/5 + 49/503/0
Code produit. 17803048
  • 183.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spécification
Spécification
0°C, 50°C, 100°C
Immersion totale
Glass
Tri top
110°C
-10°C
-10°C à +110°C
1°C
ISO 17025 UKAS
15 cm
Alcool vert
230°F
14°F
14° à 230°F
± 1.5°C at 35°C
1.2 cm
Nom du produit
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -10°C to +110°C, Subdivisions: Green Spirit, Total Immersion, Length: 15 cm