Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marque:  Brannan™ 44/401/1 + 49/503/0
Code produit. 17833058
  • 184.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spécification
Spécification
0°C, 20°C, 45°C
Immersion totale
Glass
122°F
14°F
14°F to 122°F
± 0.5°C at 35°C
1.2 cm
ISO 17025 UKAS
30.5 cm
Alcool rouge
50°C
-10°C
-10°C à +50°C
0,5°C
Nom du produit
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -10°C to +50°C, Subdivisions: Red Spirit, Total Immersion, Length: 30.5 cm