Learn More
Thermo Scientific™ Tubulures et outils généraux de chromatographie en phase gazeuse
Code produit. 10468014 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Coupe-colonne capillaire Shortix
Coupe-colonne en céramique
Forceps à embout droit
Forceps à embout incliné
Foret de 0,35 mm
Foret de 0,45 mm
Foret de 0,70 mm
Kit de réparation pour coupe-colonne capillaire Shortix
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10468014
Marque: Thermo Scientific™ 60180779
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les tubulures et outils de chromatographie en phase gazeuse générale Thermo Scientific™ pour la maintenance et l’optimisation de votre instrument GC.
Utilisez les tubulures et outils de chromatographie en phase gazeuse générale Thermo Scientific™ pour la maintenance et l’optimisation de votre système GC, ainsi que la prise en charge de vos applications GC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Foret
Description Foret de 0,35 mm
À utiliser avec (application) GC
À utiliser avec (équipement) Gas Chromatography Systems