Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC SMART pour échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART
Utilisez ces seringues GC équipées d’une puce d’identification pour suivre les numéros de pièces et de lots, l’utilisation et l’historique afin d’accroître la fiabilité des données et de garantir la conformité du système.
Marque: Thermo Scientific™ 365D0301-SM
200.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez la technologie unique des seringues GC Thermo Scientific™ SMART comme une approche traçable basée sur l’utilisation de la gestion des seringues de chromatographie en phase gazeuse (GC), pour une augmentation de la fiabilité, une disponibilité des instruments, une confiance dans les résultats et une traçabilité complète. Lorsqu’elles sont installées sur un échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART, les seringues SMART bénéficient de la technologie SMART unique : chaque seringue est équipée d’une puce d’identification qui stocke des informations telles que le numéro de pièce, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique de cette seringue spécifique. Les informations stockées sur la puce sont directement accessibles et rapportées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Les seringues SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
- Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
- Assurez une utilisation des seringues exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
- Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
- Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
- Facilitez la gestion des seringues grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au CDS Chromeleon™
Spécification
10 μl FN GT, calibre 23s, cône, 85 mm ; Piston à pointe en PTFE | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
85 mm | |
Échantillonneur automatique RSH SMART TriPlus, tous les instruments RSH TriPlus et tous les modèles PAL3 |
Calibre 23s | |
10 μl | |
Cône |