Learn More
Schmidlin™ GC Plus Zero Air Generator
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
4344.03€ - 13166.62€
Spécification
Profondeur (métrique) | 23 cm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 41 cm |
Température ambiante max. de fonctionnement | 35°C |
Pression de sortie | 3.5 to 9 bar |
Largeur (impériale) | 21.6 in. |
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17798899
|
Schmidlin™
DB-NGC1500-EU |
1500 mL/min. | 200 W |
4344.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17718909
|
Schmidlin™
DB-NGC3000-EU |
3000 mL/min. | 550 W |
5039.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17708909
|
Schmidlin™
DB-NGC15000-EU |
15,000 mL/min. | 550 W |
10012.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17728909
|
Schmidlin™
DB-NGC30000-EU |
30,000 mL/min. | 550 W |
13166.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: <0.1 ppm THC
- Pressure: 10 barg (145 psig)
- Proprietary platinum catalyst technology
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spécification
23 cm | |
35°C | |
21.6 in. | |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | |
<0.1 ppm |
41 cm | |
3.5 to 9 bar | |
55 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |