Learn More
ROBU VitraPOR™ Gas Distribution Tube, Type B
Gas Distribution Tube with lateral bowl.
171.00€ - 201.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Type | Type B |
Diamètre (métrique) Tube interne | 22 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16852976
|
ROBU VitraPOR™
19220 |
0 |
171.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16882976
|
ROBU VitraPOR™
19223 |
3 |
171.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892976
|
ROBU VitraPOR™
19224 |
4 |
201.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16872976
|
ROBU VitraPOR™
19222 |
2 |
171.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16862976
|
ROBU VitraPOR™
19221 |
1 |
171.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For fine dispersion of gases in liquids
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Type B | |
22 mm |