Learn More
ROBU VitraPOR™ Gas Distribution Tube, Type B
Gas Distribution Tube with lateral bowl.
Marque: ROBU VitraPOR™ 19220
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.18050kg
Description
- Pour la dispersion fine de gaz dans les liquides
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Type B | |
0 | |
22 mm |