Learn More
ROBU VitraPOR™ Gas Distribution Tube, Type B
Gas Distribution Tube with lateral bowl.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 19224
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.18050kg
Code produit. 16892976
  • 201.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 06-09-2024
Description
  • Pour la dispersion fine de gaz dans les liquides
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Type B
4
22 mm