Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Description
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
- Softer and 'stretchier' polyisoprene gloves featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
- Smooth with micro-textured finish for exceptional instrument handling and grip
- Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities for optimized allergenic profile
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
Accelerator Free | No |
Applications | Soins de santé |
AQL | 0.65 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Partiellement texturé |
Finger Thickness (English) | 9.06 ±0.79 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.23 ±0.02 mm |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
CE_17893732_EN.pdf
Taille: 560.1 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu