Learn More
Fisherbrand™ Protections contre les rayonnements gamma
Les écrans de protections contre les rayons gamma avec des angles de 15 degrés fixes et une base incurvée de différentes dimensions sont une solution idéale pour la protection contre les rayons gamma.
Marque: Fisherbrand™ CSR-S1OG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fournis en petites, moyennes et grandes tailles et avec base incurvée d’une profondeur de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate 30x30 cm pour une protection sous paillasse
- Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
- Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l’utilisateur est en position assise
- Disponible en deux tailles, avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse ou avec une base incurvée qui s’adapte facilement aux plateaux de sécurité
Spécification
Petit angle fixe de 45deg; | |
Écran de protection contre les rayons gamma |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Protections contre les rayonnements gamma > Angle : Petit et fixe 45°
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu