Learn More
Fisherbrand™ Protections contre les rayonnements gamma
Les écrans de protections contre les rayons gamma avec des angles de 15 degrés fixes et une base incurvée de différentes dimensions sont une solution idéale pour la protection contre les rayons gamma.
2435.00€ - 3275.00€
Spécification
Type de produit Écran de protection contre les rayons gamma
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
12357187
Afficher les documents
Fisherbrand™
CSR-S2TG
Angle de 15deg;
2765.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12337187
Afficher les documents
Fisherbrand™
CSR-S2OTG
Angle de 45deg;
3275.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12337177
Afficher les documents
Fisherbrand™
CSR-S1OG
Petit angle fixe de 45deg;
2435.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2025
Description
  • Écrans de protection contre les rayons Cleaver Scientific pour la protection contre les rayons gamma, écran de protection, angle de 15 degrés fixe, base incurvée, dimensions 530 (h) x 350(l) x 150(p) mm
  • Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l’utilisateur est en position assise
  • Disponible en deux tailles, avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse ou avec une base incurvée qui s’adapte facilement aux plateaux de sécurité
Spécification
Spécification
Écran de protection contre les rayons gamma
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Protections contre les rayonnements gamma