Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
1525.00€ - 2910.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | COC, certificat d’irradiation |
Type de bouchon | Scellage à chaud |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polyoléfine |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17736879
|
Keystone Cleanroom Products
3210ST |
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in) | |||||||
17746879
|
Keystone Cleanroom Products
3212ST |
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in) |
2240.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17756879
|
Keystone Cleanroom Products
3215ST |
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in) |
2190.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17766879
|
Keystone Cleanroom Products
3220ST |
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in) |
2910.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17776879
|
Keystone Cleanroom Products
3222ST |
56 x 40,6 cm (16 x 22 in) |
1525.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17786879
|
Keystone Cleanroom Products
3230ST |
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in) |
1600.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17796879
|
Keystone Cleanroom Products
3234ST |
76,2 x 61 cm (24 x 30 in) |
1835.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17706889
|
Keystone Cleanroom Products
3235ST |
94 x 63,5 cm (25 x 37 in) |
2265.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
- Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Spécification
Non autoclavable | |
Scellage à chaud | |
Polyoléfine | |
3 mil |
COC, certificat d’irradiation | |
Transparent | |
76,2 μm |