Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marque: Keystone Cleanroom Products 3222ST
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polyoléfine de qualité médicale transparente, résistante, de 3 mm d’épaisseur
- Dispose d’une fente de démarrage pour faciliter l’ouverture du couvercle sans avoir besoin d’instruments de coupe pouvant endommager le contenu
- Irradiation aux rayons gamma
- Lot contrôlé
- Prêtes à l’emploi
- Conditionné dans des sachets pelables en Tyvek™ faciles à ouvrir
- Minimisez les risques de contamination
- Simplifie la conformité aux SOP
- Éliminez la nécessité d’essuyer les instruments d’écriture contaminés
Spécification
Non autoclavable | |
COC, certificat d’irradiation | |
Transparent | |
76,2 μm | |
56 x 40,6 cm (16 x 22 in) |
9,75 L | |
Scellage à chaud | |
Polyoléfine | |
3 mil |