Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marque:  Keystone Cleanroom Products 3215ST
Code produit. 17756879
  • 2190.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En polyoléfine de qualité médicale transparente, résistante, de 3 mm d’épaisseur
  • Dispose d’une fente de démarrage pour faciliter l’ouverture du couvercle sans avoir besoin d’instruments de coupe pouvant endommager le contenu
  • Irradiation aux rayons gamma
  • Lot contrôlé
  • Prêtes à l’emploi
  • Conditionné dans des sachets pelables en Tyvek™ faciles à ouvrir
  • Minimisez les risques de contamination
  • Simplifie la conformité aux SOP
  • Éliminez la nécessité d’essuyer les instruments d’écriture contaminés
Spécification
Spécification
Non autoclavable
COC, certificat d’irradiation
Transparent
76,2 μm
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in)
3,99 L
Scellage à chaud
Polyoléfine
3 mil