Learn More
Granulés de gallium, dia. 6 mm, 99,9999 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11418440
Granulés de gallium, dia. 6 mm, 99,9999 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418440
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11418440
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044324.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-55-3
Formule moléculaire Ga
Poids moléculaire (g/mol) 69.72
Numéro MDL MFCD00134045
Clé InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nom IUPAC gallium
SMILES [Ga]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium
Plage de pourcentage du dosage 99.9999%, metal basis
Quantité 250 g
Forme Granulés de 6 mm de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX10J047 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog Number044324.30,044324.09,044324.18
Nom du produit
Granulés de gallium, dia. 6 mm, 99,9999 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals >