Learn More
Granulés de gallium, 6 mm de diamètre, 99,99999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11448440
Granulés de gallium, 6 mm de diamètre, 99,99999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448440
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11448440
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044325.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-55-3
Formule moléculaire Ga
Poids moléculaire (g/mol) 69.72
Numéro MDL MFCD00134045
Clé InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nom IUPAC gallium
SMILES [Ga]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium pellets
Couleur Gris-Argent
Note relative au nom 6mm dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2803
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.99999%
Poids Max. weight 0.7g/pellet
Forme Culot
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY03J009 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
Numéro de lotM19J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2023 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
Numéro de lotS11H030 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
Numéro de lot24752 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
Numéro de lotQ14H068 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Granulés de gallium, 6 mm de diamètre, 99,99999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >