Learn More
Gallium, 99,9999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallium |
Couleur | Gris |
Point de fusion | 29.7°C |
Point d’ébullition | 2400.0°C |
Densité | 5.9000g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9999% |
Formule linéaire | Ga |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
Poids de la formule | 69.72 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462455 | Certificat d’analyse | 03/05/2024 | 193070010,193070050,193070250 |
A0451191 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 193070010,193070050,193070250 |
A0402073 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 193070010,193070050,193070250 |
A0372099 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 193070010,193070050,193070250 |
A0412246 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 193070010,193070050,193070250 |
Sécurité et traitement
- Gallium
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.