Learn More
Asecos™ Armoires de sécurité G-ULTIMATE-90 pour bouteilles de gaz
Pour le stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail.
Marque: Asecos™ 3067700130680
Description
- Résistance maximale au feu, jusqu’à 90 minutes
- Ventilation optimale conforme aux normes – testée et certifiée conformément aux strictes réglementations GS
- Ventilation complète et uniforme dans toute l’armoire
- Valeurs de chute de pression inférieures à 150 Pa
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé, intégré dans la poignée de porte
- Les armoires peuvent être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- Conduites de tuyaux – grande surface pour de multiples possibilités de dérivation sur le dessus de l’armoire, aucune isolation supplémentaire de la tuyauterie nécessaire
- Possibilités de réglage confortables – les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
- Équipement intérieur standard complet avec rails de montage, dispositifs de retenue pour bouteille, courroies de tension correspondantes et rampe de roulement
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Conforme aux normes EN 14470-2 et TRGS 510
Spécification
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard, rails de montage, rampe de roulement et dispositif de retenue pour bouteille, acier galvanisé et revêtement en poudre | |
615 x 598 x 2050 mm | |
Stockage de bouteilles de gaz inflammables et toxiques | |
1 | |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité |
425 x 445 x 1858 mm | |
Ailette | |
600 kg | |
372 kg | |
Acier |