Learn More
Notrax Tapis barrière d’entrée Diamond CTE™ avec Aqua Dam
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
Marque:  Notrax 151S0035BR
Code produit. 17701968
  • 76.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le tapis barrière d’entrée solide avec tapis “Aqua Dam” recouvert de caoutchouc renforcé sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 4 litres d’eau par mètre carré
  • La surface en textile moulé par injection sur un design en pointe de diamant strié breveté non directionnel à double effet pour gratter et essuyer la saleté et l’humidité
  • La semelle en caoutchouc durable offre une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Spécification
150 x 90 cm
59 in
Polypropylène
90 cm
Marron
150 cm
Tapis industriel et commercial
Nom du produit
Notrax Tapis barrière d’entrée Diamond CTE™ avec Aqua Dam > Tapis barrière d’entrée ; longueur : 150 cm ; largeur : 90 cm