Learn More
Asecos™ Armoires de sécurité G-ULTIMATE-90 pour bouteilles de gaz
Pour le stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail.
3460.00€
Spécification
Configuration | 1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard, rails de montage, rampe de roulement et dispositif de retenue pour bouteille, acier galvanisé et revêtement en poudre |
---|---|
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | Ailette |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15682774
|
Asecos™
3067700130680 |
615 x 598 x 2050 mm |
3460.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15877716
|
Asecos™
3069000130691 |
615 x 598 x 1450 mm |
3460.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Résistance maximale au feu, jusqu’à 90 minutes
- Ventilation optimale conforme aux normes – testée et certifiée conformément aux strictes réglementations GS
- Ventilation complète et uniforme dans toute l’armoire
- Valeurs de chute de pression inférieures à 150 Pa
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé, intégré dans la poignée de porte
- Les armoires peuvent être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- Conduites de tuyaux – grande surface pour de multiples possibilités de dérivation sur le dessus de l’armoire, aucune isolation supplémentaire de la tuyauterie nécessaire
- Possibilités de réglage confortables – les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
- Équipement intérieur standard complet avec rails de montage, dispositifs de retenue pour bouteille, courroies de tension correspondantes et rampe de roulement
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Conforme aux normes EN 14470-2 et TRGS 510
Spécification
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard, rails de montage, rampe de roulement et dispositif de retenue pour bouteille, acier galvanisé et revêtement en poudre | |
Acier | |
Ailette | |
1 |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de bouteilles de gaz inflammables et toxiques |