Learn More
Poudre de fullerène, 99 % C60, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15472647
Poudre de fullerène, 99 % C60, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472647
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15472647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046311.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used in optical computing, optical memories, optical signal processing and controlling applications respects, C60 and its derivatives can be widely used in photovoltaic applications, magnetic resonance imaging, anti-HIV drugs, anti-cancer drugs, chemotherapy drugs, cosmetic additives, research and other areas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99685-96-8
Formule moléculaire C60
Poids moléculaire (g/mol) 720.66
Numéro MDL MFCD00282904
Clé InChI XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
CID PubChem 123591
ChEBI CHEBI:33128
Nom IUPAC (C\{60}-I\{h})[5,6]fullerène
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spécification
Nom chimique ou matériau Fullerene powder
Couleur Noir
Densité 1.7 g/mL
Point d’ébullition 500°C to 600°C (sublimation)
Notes de pourcentage du dosage C60
Quantité 1 g
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW20D114 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
Numéro de lotR14B030 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
Numéro de lotG05Z030 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
Numéro de lotD10Z026 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
Numéro de lotX20D026 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
Nom du produit
Poudre de fullerène, 99 % C60, Thermo Scientific Chemicals >