Learn More
2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphénylène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15531591
compliance-icons
2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphénylène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15531591
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15531591
Marque: Thermo Scientific Acros 457010050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4877-80-9
Formule moléculaire C18H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 324.29
Clé InChI QMLILIIMKSKLES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene, triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol, 2,3,6,7,10,11-triphenylenehexol, acmc-1ak9f, 2,3,6,7,10,11-hexa-hydroxytriphenylene
CID PubChem 11088610
Nom IUPAC triphénylène2,3,6,7,10,11-hexol
SMILES C1=C2C3=CC(=C(C=C3C4=CC(=C(C=C4C2=CC(=C1O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Point de fusion 138.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 324.29
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot344922 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2025 Catalog Number457010010,457010050
Numéro de lot343741 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number457010010,457010050
Numéro de lot343848 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number457010010,457010050
Numéro de lot344068 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number457010010,457010050
Numéro de lot344067 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number457010010,457010050
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphénylène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >