Learn More
LevGo™ Nacelles de pesée en papier FSC™ Mix
Disponibles en petites et moyennes tailles en marron pour les échantillons de couleur claire et en blanc pour les échantillons foncés. Les nacelles de pesée en papier LevGo™ FSC™ Mix sont une alternative respectueuse de l’environnement et facile à utiliser aux papiers de pesée classiques.
50.25€ - 76.00€
Spécification
Jetable | Jetable |
---|---|
Matériau | Papier |
Forme | Rectangulaires |
Type | Nacelle de pesée |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15408113
|
LevGo™
HS120314 |
Blanc | Petite ; 35 x 35 x 15,8 mm |
50.25€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15422214
|
LevGo™
HS120312 |
Marron | Petite ; 35 x 35 x 15,8 mm |
54.15€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15442214
|
LevGo™
HS120315 |
Blanc | Moyen ; 47,6 × 47,6 × 14,2 mm |
76.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15432214
|
LevGo™
HS120313 |
Marron | Moyen ; 47,6 × 47,6 × 14,2 mm |
54.35€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en petites et moyennes tailles en marron pour les échantillons de couleur claire et en blanc pour les échantillons foncés
- Fabriquées à partir de papier certifié FSC™ (FSC™ Mix) (Eco-IN) et lorsqu’elles sont éliminées dans le flux de déchets standard, elles se biodégradent naturellement (Eco-OUT)
- Présentez une solution véritablement verte pour la pesée des échantillons
- Contrôlez le contenu comme une nacelle de pesée en polystyrène
- Plus faciles à manipuler que les papiers de pesée classiques
- Papier antigraisse conforme à la norme FDA 21 CFR 176.170 (composants du papier en contact avec des aliments aqueux et gras) et à la norme 2I CFR 176.180 (contact avec des aliments secs)
- Compatibles avec les applications de chauffage avec une limite de température de 210°C
Spécification
Jetable | |
Papier | |
Rectangulaires | |
Nacelle de pesée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LevGo™ Nacelles de pesée en papier FSC™ Mix