Learn More
LevGo™ Nacelles de pesée en papier FSC™ Mix
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Marron
Dimensions:
Moyen ; 47,6 × 47,6 × 14,2 mm
Petite ; 35 x 35 x 15,8 mm
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Disponibles en petites et moyennes tailles en marron pour les échantillons de couleur claire et en blanc pour les échantillons foncés
- Fabriquées à partir de papier certifié FSC™ (FSC™ Mix) (Eco-IN) et lorsqu’elles sont éliminées dans le flux de déchets standard, elles se biodégradent naturellement (Eco-OUT)
- Présentez une solution véritablement verte pour la pesée des échantillons
- Contrôlez le contenu comme une nacelle de pesée en polystyrène
- Plus faciles à manipuler que les papiers de pesée classiques
- Papier antigraisse conforme à la norme FDA 21 CFR 176.170 (composants du papier en contact avec des aliments aqueux et gras) et à la norme 2I CFR 176.180 (contact avec des aliments secs)
- Compatibles avec les applications de chauffage avec une limite de température de 210°C
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Flat |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Papier |
| Forme | Rectangulaires |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Dimensions | Petite ; 35 x 35 x 15,8 mm |
| Longueur (métrique) | 35 mm |
| Largeur (métrique) | 35 mm |
| Afficher plus |