Learn More
LevGo™ Nacelles de pesée en papier FSC™ Mix
Code produit. 15422214
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Marron
Dimensions:
Moyen ; 47,6 × 47,6 × 14,2 mm
Petite ; 35 x 35 x 15,8 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 15422214
Marque: LevGo™ 20201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles en petites et moyennes tailles en marron pour les échantillons de couleur claire et en blanc pour les échantillons foncés. Les nacelles de pesée en papier LevGo™ FSC™ Mix sont une alternative respectueuse de l’environnement et facile à utiliser aux papiers de pesée classiques.
  • Disponibles en petites et moyennes tailles en marron pour les échantillons de couleur claire et en blanc pour les échantillons foncés
  • Fabriquées à partir de papier certifié FSC™ (FSC™ Mix) (Eco-IN) et lorsqu’elles sont éliminées dans le flux de déchets standard, elles se biodégradent naturellement (Eco-OUT)
  • Présentez une solution véritablement verte pour la pesée des échantillons
  • Contrôlez le contenu comme une nacelle de pesée en polystyrène
  • Plus faciles à manipuler que les papiers de pesée classiques
  • Papier antigraisse conforme à la norme FDA 21 CFR 176.170 (composants du papier en contact avec des aliments aqueux et gras) et à la norme 2I CFR 176.180 (contact avec des aliments secs)
  • Compatibles avec les applications de chauffage avec une limite de température de 210°C
Spécification
Forme du fond Flat
Couleur Marron
Jetable Jetable
Matériau Papier
Forme Rectangulaires
Stérilité Non-sterile
Type Nacelle de pesée
Dimensions Petite ; 35 x 35 x 15,8 mm
Longueur (métrique) 35 mm
Largeur (métrique) 35 mm
Hauteur (métrique) 15,8 mm