Learn More
Memmert™ Port d’entrée droit (emplacement individuel)
Port d’entrée avec fermeture à rabat et position personnalisée TBC sur le côté droit
Marca: Memmert™ HPP260ecoF5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pas en combinaison avec les unités d’éclairage
- Étanche à l’humidité
- Peut être fermé par rabat et bouchon en silicone
Especificaciones
Transparent | |
HPP260eco | |
23 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Memmert™ Port d’entrée droit (emplacement individuel) > HPP260eco
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido