Learn More
3M™ Masque complet réutilisable à montage frontal
Le masque complet réutilisable 3M™ dispose d’une visière panoramique pour un champ de vision pratiquement illimité. Compatible avec les filtres 3M™ série DT, ce masque complet convient à une large gamme de porteurs et d’applications.
1675.00€
Spécification
Type de produit Respirateur à masque complet
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Dimensions Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Modèle Prix Quantité et disponibilité  
17736993
Afficher les documents
3M™
7100265075
S FF-601F
1675.00€
4 pièces
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17726993
Afficher les documents
3M™
7100265074
M FF-602F
1675.00€
4 pièces
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17766993
Afficher les documents
3M™
7100265236
L FF-603F
1675.00€
4 pièces
Expédition estimée: 26-05-2025
Description
  • Visière panoramique pour un champ de vision pratiquement illimité
  • La visière est conçue pour réduire la déformation visuelle
  • Joint facial en caoutchouc de silicone liquide souple, hautement flexible et conforme pour améliorer le confort de l’utilisateur
  • Joint facial large, conçu pour réduire les points de pression et fournir un joint efficace sans trop serrer le harnais de tête
  • Le masque intérieur en TPE à finition mate permet d’éviter l’éblouissement à l’intérieur de la visière
  • 4/Carton
Spécification
Spécification
Respirateur à masque complet
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Masque complet réutilisable à montage frontal